Principaux documents
S720291
ETHYL 2-(2-CHLOROACETAMIDO)-4,5,6,7-TETRAHYDROBENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16ClNO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.794
Numéro MDL:
Autres remarques