Principaux documents
S704873
2,5-BIS(2-METHOXYANILINO)-3,6-DICHLORO-1,4-BENZOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
419.268
Numéro MDL:
Autres remarques