Principaux documents
S704237
2,5-BIS(4-ETHYLANILINO)-3,6-DICHLORO-1,4-BENZOQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.323
Numéro MDL:
Autres remarques