Principaux documents
S697427
4-(4-CHLOROPHENYL)-DIHYDRO-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO(3,4-E)(1,4)THIAZEPIN-7(6H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H14ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.804
Numéro MDL:
Autres remarques