Documents
S693715
TRIETHYLAMMONIUM N-(2,4-DIFLUOROPHENYL)DITHIOCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H20F2N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.443
Numéro MDL:
Autres remarques