Principaux documents
S693561
1-(2,4-DICHLOROBENZOYL)-4-(3,4-DICHLOROPHENYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9Cl4N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.059
Numéro MDL:
Autres remarques