Principaux documents
S691658
PIPERIDINO N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.327
Numéro MDL:
Autres remarques