Principaux documents
S674559
N-(3-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)UREIDO)-N'-(4-FLUOROPHENYL)OXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClFN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.766
Numéro MDL:
Autres remarques