Principaux documents
S672327
N,N'-BIS(2-HYDROXYBENZYLIDENE)-4-AMINOPHENYL DISULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
456.59
Numéro MDL:
Autres remarques