Principaux documents
S670154
1-(2-METHOXYETHYL)-3-(4-METHYL-3-NITROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H15N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
Autres remarques