Principaux documents
S657778
1-(4-CHLORO-7-METHOXY-2-QUINOLYL)-3-(2,6-XYLYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.827
Numéro MDL:
Autres remarques