Key Documents
S649627
N,N'-(METHYLENEDI-4,1-PHENYLENE)BIS(2-METHYL-1-PIPERIDINECARBOXAMIDE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H36N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.614
Numéro MDL:
Autres remarques