Principaux documents
S648752
5-HYDROXY-1-NAPHTHALENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.219
Numéro MDL:
Autres remarques