Principaux documents
S643297
N,N'-BIS(4-METHOXYBENZYLIDENE)-1,4-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.417
Numéro MDL:
Autres remarques