Key Documents
S642398
PHENYL 4-(4-CHLOROPHENYLSULFONYL)-1-HYDROXY-2-NAPHTHOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H15ClO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.89
Numéro MDL:
Autres remarques