Principaux documents
S64239
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-((MORPHOLINE-4-CARBOTHIOYL)-AMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H16Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.726
Numéro MDL:
Autres remarques