Principaux documents
S633860
O-(N-(2-CHLOROPHENYL)CARBAMOYL)CYCLOHEXANONE OXIME
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.73
Numéro MDL:
Autres remarques