S63372
4-ETHOXYCARBONYL-1-(2-(4-METHOXY-PHENYL)-2-OXO-ETHYL)-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.241
Numéro MDL:
Autres remarques