Principaux documents
S63070
4-{2-[4-(BENZOYLOXY)PHENYL]DIAZENYL}PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.444
Numéro MDL:
Autres remarques