Principaux documents
S629324
4'-CHLORO-1-HYDROXY-2'-NITRO-2-NAPHTHANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H11ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.741
Numéro MDL:
Autres remarques