Documents
S62694
DITHIOPHOSPHORIC ACID S-(1-BENZOYLAMINO-TRICHLORO-ET) ESTER O,O'-DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H17Cl3NO3PS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.746
Numéro MDL:
Autres remarques