Principaux documents
S625140
N,N'-(4-METHYL-1,3-PHENYLENE)BIS(2-CHLOROETHYL CARBAMATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.189
Numéro MDL:
Autres remarques