Documents
S607266
1-(2-CHLORO-4-NITROPHENYL)-3-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H7Cl4N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.031
Numéro MDL:
Autres remarques