Documents
S60624
(2,6-DINITRO-4-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-PHOSPHONIC ACID MONOBUTYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12F3N2O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.196
Numéro MDL:
Autres remarques