Principaux documents
S60063
2,3,6,7-TETRAMETHYL-1,4,4A,5,8,8A,9A,10A-OCTAHYDRO-ANTHRAQUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.391
Numéro MDL:
Autres remarques