Principaux documents
S593796
ALPHA,ALPHA-DIPHENYL-3-PYRIDINEETHANOL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H18ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.814
Numéro MDL:
Autres remarques