Principaux documents
S584193
N,N'-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)DI-P-PHENETIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.471
Numéro MDL:
Autres remarques