Principaux documents
S567035
3-(2-CHLOROALLYLOXY)-TETRAHYDROTHIOPHENE 1,1-DIOXIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H11ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.681
Numéro MDL:
Autres remarques