S5502
Succinic dihydrazide
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
170-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NNC(=O)CCC(=O)NN
InChI
1S/C4H10N4O2/c5-7-3(9)1-2-4(10)8-6/h1-2,5-6H2,(H,7,9)(H,8,10)
Clé InChI
HCOMFAYPHBFMKU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable