Principaux documents
S527777
N,N'-(1-METHYLETHYLENE)BIS(2-CARBAMOYLETHYL) BIS(METHANESULFONATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H22N2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.435
Numéro MDL:
Autres remarques