Principaux documents
S524875
4-(4-METHOXYBENZYLIDENE)-2-PHENYL-2-OXAZOLIN-5-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.298
Numéro MDL:
Autres remarques