Principaux documents
S517011
4-CHLORO-6-NITRO-N,N,N',N'-TETRAETHYL-1,3-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.803
Numéro MDL:
Autres remarques