Key Documents
S509876
1,4-BIS-(3,4,5-TRIMETHOXYBENZYLIDENEAMINO-PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H32N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.546
Numéro MDL:
Autres remarques