Documents
S509574
4,4'-ISOPROPYLIDENEBIS(2,6-DIBROMOPHENYL 2,3-DIBROMOPROPYL ETHER)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20Br8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
943.624
Numéro MDL:
Autres remarques