S507946
2-(4-AMINOPHENOXY)-3,5-DICHLOROBENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H8Cl2NNaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.162
Numéro MDL:
Autres remarques