Principaux documents
S500569
3-NITRO-4-(2-(4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOXY)ETHOXY)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H30N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.506
Numéro MDL:
Autres remarques