Documents
S49418
(1-BENZOYLAMINO-2,2-DICHLORO-VINYL)-PHOSPHONIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H16Cl2NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.157
Numéro MDL:
Autres remarques