Principaux documents
S49221
2,2,2-TRICHLORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-HYDROXY-ETHYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C4H3Cl6NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.792
Numéro MDL:
Autres remarques