Principaux documents
S49051
4-BROMO-2-((5-CHLORO-QUINOLIN-8-YLIMINO)-METHYL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H10BrClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.628
Numéro MDL:
Autres remarques