Principaux documents
S483702
1-BENZO(1,3)DIOXOL-5-YLMETHYL-3-(4-ISOPROPYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.372
Numéro MDL:
Autres remarques