Documents
S482404
1-(3,4-DICHLORO-PHENYL)-3-(2,6-DIISOPROPYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.306
Numéro MDL:
Autres remarques