Principaux documents
S481645
1-METHYL-4-{2-[4-(2-{4-[2-(4-METHYLPHENYL)ETHYL]PHENYL}ETHYL)PHENYL]ETHYL}BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H34
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.628
Numéro MDL:
Autres remarques