Principaux documents
S469661
2-BUTOXY-4-HO-6-PH-OCTAHYDRO-PYRANO(3,2-B)PYRAN-3-YL-TRIMETHYL-AMMONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H34INO4
Poids moléculaire :
491.414
Numéro MDL:
Autres remarques