Documents
S46052
4-METHYL-4-({5-[(4-METHYLMORPHOLIN-4-IUM-4-YL)METHYL]-1,4-DIOXAN-2-YL}METHYL)MORPHOLIN-4-IUM DIIODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H32I2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.253
Numéro MDL:
Autres remarques