Principaux documents
S45153
2-DODECYLSULFANYL-ETHANESULFONIC ACID PHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H34O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.62
Numéro MDL:
Autres remarques