Principaux documents
S445975
N-BENZOYL-DL-PHENYLALANINE BETA-NAPHTHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.462
Numéro MDL:
Autres remarques