Principaux documents
S408212
L-CYSTINE BIS(N-(2-NAPHTHYL)AMIDE) DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H27ClN4O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.112
Numéro MDL:
Autres remarques