Principaux documents
S353124
N-(2-METHYL-4-NITROPHENYL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.316
Numéro MDL:
Autres remarques