Documents
S34356
6,6-DIMETHYL-2,4-DIOXO-3-AZA-BICYCLO(3.1.0)HEXANE-1,5-DICARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.175
Numéro MDL:
Autres remarques