Principaux documents
S31802
1-((4-IODO-PHENYLIMINO)-METHYL)-NAPHTHALEN-2-OL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H12INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.196
Numéro MDL:
Autres remarques